1-Brom-3,3-diphenylpropan 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(3-Bromopropane-1,1-diyl)dibenzene, 1,1'-(3-Bromopropylidene)bisbenzene
D2784-25G
D2784-5G
TCIAD2784-25GEA
4490
DKK
TCIAD2784-25G
TCIAD2784-5G
1-Brom-3,3-diphenylpropan 98,0 GC, T
1-Brom-3,3-diphenylpropan
Formel:
(C₆H₅)₂CHCH₂CH₂Br Molekylvægt: 275.19 g/mol Kogepunkt: 145°C Smeltepunkt: 43 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00044829 CAS-nummer: 20017-68-9 EINECS: 243-467-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |