(±)-1-Phenyl-1-pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P1086-25ML P1086-5ML
TCIAP1086-25MLEA 2190 DKK
TCIAP1086-25ML TCIAP1086-5ML
(±)-1-Phenyl-1-pentanol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Phenyl-1-pentanol
Formel: C₆H₅CH(OH)(CH₂)₃CH₃
Kogepunkt: 137°C
MDL Number: MFCD00021935
CAS-nummer: 583-03-9
EINECS: 209-493-9
Merck Index: 14,03975
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1affababfaeccf9be8a6641297c933131048efe1&vid=1affababfaeccf9be8a6641297c933131048efe1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %