(2-Fluorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
F0730-25G
F0730-5G
TCIAF0730-25GEA
1690
DKK
TCIAF0730-25G
TCIAF0730-5G
(2-Fluorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(2-Fluorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre
Formel:
C₈H₇FO₃ Kogepunkt: 72°C |
MDL Number:
MFCD03095382 CAS-nummer: 389-31-1 |