DL-Serin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
S0034-25G S0034-500G
TCIAS0034-25GEA 132 DKK
TCIAS0034-25G TCIAS0034-500G
DL-Serin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Kogepunkt: 395 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 243…244 °C
Massefylde: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064223
CAS-nummer: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 14,08460
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab5addbc470f3eca473fa1b3a1d1cae3f1c20ad&vid=4ab5addbc470f3eca473fa1b3a1d1cae3f1c20ad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency