Lecithin fra æggeblomme
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L0022-25G L0022-100G
TCIAL0022-25GEA 345 DKK
TCIAL0022-25G TCIAL0022-100G
Lecithin fra æggeblomme
Lecithin fra æggeblomme
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00131449
CAS-nummer: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Merck Index: 14,05429
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Saponification Value 180.0 to 200.0
Acid Value max. 10.0
Water max. 2.0 %