3-Methyl-3-penten-2-on ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M1139-25ML M1139-500ML
TCIAM1139-25MLEA 321 DKK
TCIAM1139-25ML TCIAM1139-500ML
3-Methyl-3-penten-2-on ≥95.0% (by GC)
3-Methyl-3-penten-2-on
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 140°C
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,8743 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 34°C
MDL Number: MFCD00151839
CAS-nummer: 565-62-8
EINECS: 209-283-7
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cbcb7c81a46a094be216d0f5d9e8e328a582eea&vid=7cbcb7c81a46a094be216d0f5d9e8e328a582eea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %