1,3-Dimethyladamantan 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1081-25ML D1081-5ML
TCIAD1081-25MLEA 1240 DKK
TCIAD1081-25ML TCIAD1081-5ML
1,3-Dimethyladamantan 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1,3-Dimethyladamantan
Formel: C₁₂H₂₀
Molekylvægt: 164.29 g/mol
Kogepunkt: 201°C
Smeltepunkt: -30
Flammepunkt: 53°C
MDL Number: MFCD00074755
CAS-nummer: 702-79-4
EINECS: 211-870-8
UN nummer: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a467240d8e9a7b598829ee1398a7464d217e069&vid=9a467240d8e9a7b598829ee1398a7464d217e069&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %