2-Methoxy-3-methylpyrazin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0810-25G M0810-5G
TCIAM0810-25GEA 411 DKK
TCIAM0810-25G TCIAM0810-5G
2-Methoxy-3-methylpyrazin ≥98.0% (by GC)
2-Methoxy-3-methylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂O
Kogepunkt: 87°C
Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 56°C
MDL Number: MFCD00006127
CAS-nummer: 2847-30-5
EINECS: 220-651-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d284ce729f606d970245596a21a9f2ff2a074d22&vid=d284ce729f606d970245596a21a9f2ff2a074d22&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %