1,3-Propansulton ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0324-25G P0324-500G P0324-100G
TCIAP0324-25GEA 288 DKK
TCIAP0324-25G TCIAP0324-500G TCIAP0324-100G
1,3-Propansulton ≥99.0% (by GC)
1,3-Propansulton
Formel: C₃H₆O₃S
Kogepunkt: 180°C
Smeltepunkt: 31 °C
Massefylde: 1,3996 g/cm³ (35 °C)
MDL Number: MFCD00005355
CAS-nummer: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3018a5589ca511345fb665f0a66de8a056085ff&vid=b3018a5589ca511345fb665f0a66de8a056085ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 30.0 to 33.0 deg-C