Sølvhexafluorantimonat ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Silver hexafluoroantimonate(V)
S0463-25G S0463-5G
TCIAS0463-25GEA 3020 DKK
TCIAS0463-25G TCIAS0463-5G
Sølvhexafluorantimonat ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Sølvhexafluorantimonat
Formel: AgF₆Sb
Massefylde: 4,65 to 4.85 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003401
CAS-nummer: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e29924ca434ec7e490ed0b8ddabcac1beb6a9e12&vid=e29924ca434ec7e490ed0b8ddabcac1beb6a9e12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Precipitation Titration) min. 97.0 %