4-Methoxy-1-naphthol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methoxynaphthalen-1-ol, 1-Hydroxy-4-methoxynaphthalene
M0854-25G M0854-5G
TCIAM0854-25GEA 2080 DKK
TCIAM0854-25G TCIAM0854-5G
4-Methoxy-1-naphthol ≥98.0% (by GC)
4-Methoxy-1-naphthol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molekylvægt: 174.2 g/mol
Kogepunkt: 313
Smeltepunkt: 131
MDL Number: MFCD00003976
CAS-nummer: 84-85-5
EINECS: 201-566-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f703859040453728f65f94816f667a2481d4ebe&vid=0f703859040453728f65f94816f667a2481d4ebe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C