N,N-Dimethyl-1-naphthylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0755-25G D0755-500G
TCIAD0755-25GEA 723 DKK
TCIAD0755-25G TCIAD0755-500G
N,N-Dimethyl-1-naphthylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimethyl-1-naphthylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
Kogepunkt: 274°C
Massefylde: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 140°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003919
CAS-nummer: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03252
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b791419ef9f06465233256e7dbf718bd99609f68&vid=b791419ef9f06465233256e7dbf718bd99609f68&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %