Diisopropylsulfid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isopropyl sulphide
I0175-10ML
I0175-25ML
TCIAI0175-10MLEA
197
DKK
TCIAI0175-10ML
TCIAI0175-25ML
Diisopropylsulfid ≥98.0% (by GC)
Diisopropylsulfid
Formel:
C₆H₁₄S Molekylvægt: 118.24 g/mol Kogepunkt: 121°C Smeltepunkt: -69.1 Flammepunkt: 7°C |
MDL Number:
MFCD00008895 CAS-nummer: 625-80-9 EINECS: 210-911-7 UN nummer: 1993 ADR: 3 II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |