Di-tert-butylsulfid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Di-tert-butyl sulphide, tert-Butyl sulphide
B0807-25ML B0807-500ML
TCIAB0807-25MLEA 788 DKK
TCIAB0807-25ML TCIAB0807-500ML
Di-tert-butylsulfid ≥98.0% (by GC)
Di-tert-butylsulfid
Formel: C₈H₁₈S
Molekylvægt: 146.3 g/mol
Kogepunkt: 150°C
Flammepunkt: 26°C
MDL Number: MFCD00008839
CAS-nummer: 107-47-1
EINECS: 203-493-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0af8e0e23ba379323e8a29978de0a3b158b9eab1&vid=0af8e0e23ba379323e8a29978de0a3b158b9eab1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %