Di-tert-butyldisulfid ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D0225-25ML D0225-500ML D0225-100ML
TCIAD0225-25MLEA 156 DKK
TCIAD0225-25ML TCIAD0225-500ML TCIAD0225-100ML
Di-tert-butyldisulfid ≥97.0% (by GC)
Di-tert-butyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
Kogepunkt: 200°C
Smeltepunkt: –5 °C
Massefylde: 0,9229 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 67°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008838
CAS-nummer: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc08cb9091d94e7faf7e77689cfad8c4ad82b11a&vid=fc08cb9091d94e7faf7e77689cfad8c4ad82b11a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %