Ferrocen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0444-25G D0444-500G D0444-100G
TCIAD0444-25GEA 132 DKK
TCIAD0444-25G TCIAD0444-500G TCIAD0444-100G
Ferrocen ≥98.0% (by GC)
Ferrocen
Formel: C₁₀H₁₀Fe
Molekylvægt: 186.04 g/mol
Kogepunkt: 249°C
MDL Number: MFCD00001427
CAS-nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,04037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c86c18cc123033b55408581546ac30c209c26c5e&vid=c86c18cc123033b55408581546ac30c209c26c5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C