1,4-Diazacyclohexan-1,4-di(2-ethansulfonsyre) Natrium salt
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) monosodium salt, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid monosodium salt, PIPES-Na, Sodium hydrogen piperazine-1,4-diethanesulphonate, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid monosodium salt, Monosodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
RC-080 RC-079
RC-080EA 4560 DKK
RC-080 RC-079
1,4-Diazacyclohexan-1,4-di(2-ethansulfonsyre) Natrium salt
1,4-Diazacyclohexan-1,4-di(2-ethansulfonsyre) Natrium salt
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065472
CAS-nummer: 10010-67-0
EINECS: 233-005-3