Cyclopropancarbonitril ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Cyclopropyl cyanide
C0997-25ML
C0997-5ML
TCIAC0997-25MLEA
468
DKK
TCIAC0997-25ML
TCIAC0997-5ML
Cyclopropancarbonitril ≥97.0% (by GC)
Cyclopropancarbonitril
Formel:
C₄H₅N Kogepunkt: 135°C Smeltepunkt: –25 °C Massefylde: 0,911 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 40°C |
MDL Number:
MFCD00001269 CAS-nummer: 5500-21-0 EINECS: 226-836-8 UN nummer: 3275 ADR: 6.1,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |