1,2-Epoxycyclohexan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Epoxycyclohexane, Cyclohexene oxide
O0071-25ML O0071-500ML O0071-100ML
TCIAO0071-25MLEA 156 DKK
TCIAO0071-25ML TCIAO0071-500ML TCIAO0071-100ML
1,2-Epoxycyclohexan ≥98.0% (by GC)
1,2-Epoxycyclohexane
Formel: C₆H₁₀O
Molekylvægt: 98.14 g/mol
Kogepunkt: 130°C
Smeltepunkt: -27
Flammepunkt: 27°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005162
CAS-nummer: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e40dccf40de83b71fcc76048d7e126ab99fc520&vid=9e40dccf40de83b71fcc76048d7e126ab99fc520&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %