6-tert-Butyl-m-cresol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-tert-Butyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-tert-butylphenol
B0718-25G B0718-500G
TCIAB0718-25GEA 132 DKK
TCIAB0718-25G TCIAB0718-500G
6-tert-Butyl-m-cresol ≥97.0% (by GC)
6-tert-Butyl-m-cresol
Formel: C₁₁H₁₆O
Molekylvægt: 164.25
Kogepunkt: 244°C
Massefylde: 0.964
MDL Number: MFCD00002308
CAS-nummer: 88-60-8
EINECS: 201-842-3
UN nummer: 2430
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d5a7e37242163383e8f4d4ef0c039a1cc783dcf&vid=6d5a7e37242163383e8f4d4ef0c039a1cc783dcf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %