4'-Ethylacetophenon ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E0318-25ML E0318-500ML
TCIAE0318-25MLEA 288 DKK
TCIAE0318-25ML TCIAE0318-500ML
4'-Ethylacetophenon ≥97.0% (by GC)
4'-Ethylacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O
Kogepunkt: 239°C
Massefylde: 0,9719 g/cm³ (0 °C)
Flammepunkt: 90°C
MDL Number: MFCD00009262
CAS-nummer: 937-30-4
EINECS: 213-326-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c981b5a59c6fe25059d1f09b1cb819e6c09a82ad&vid=c981b5a59c6fe25059d1f09b1cb819e6c09a82ad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %