1,1-Dimethoxy-2-phenylethan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
P1161-25ML P1161-500ML
TCIAP1161-25MLEA 132 DKK
TCIAP1161-25ML TCIAP1161-500ML
1,1-Dimethoxy-2-phenylethan ≥97.0% (by GC)
1,1-Dimethoxy-2-phenylethan
Formel: C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂
Kogepunkt: 108°C
Smeltepunkt: 62…64 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 90°C
MDL Number: MFCD00008487
CAS-nummer: 101-48-4
EINECS: 202-945-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eeeed1a5d34f5d81398d53716f1a83b29d7f1b59&vid=eeeed1a5d34f5d81398d53716f1a83b29d7f1b59&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %