4-Fluor-2-iodanilin 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
F0706-25G
F0706-5G
TCIAF0706-25GEA
1170
DKK
TCIAF0706-25G
TCIAF0706-5G
4-Fluor-2-iodanilin 98,0 GC, T
4-Fluor-2-iodanilin
Formel:
C₆H₅FIN Molekylvægt: 237.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042584 CAS-nummer: 61272-76-2 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |