Isophthalsyredichlorid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0159-500G I0159-25G
TCIAI0159-500GEA 353 DKK
TCIAI0159-500G TCIAI0159-25G
Isophthalsyredichlorid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Isophthalsyredichlorid
Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Kogepunkt: 142°C
Smeltepunkt: 42…45 °C
Massefylde: 1,388 g/cm³ (17 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000678
CAS-nummer: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=643a4171e71e4e90ed604c4bbe9f2b913cbbf24d&vid=643a4171e71e4e90ed604c4bbe9f2b913cbbf24d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency