2-Chlor-4-methoxyphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chlor-4-hydroxyanisole
C1487-25G C1487-5G
TCIAC1487-25GEA 3660 DKK
TCIAC1487-25G TCIAC1487-5G
2-Chlor-4-methoxyphenol ≥98.0% (by GC)
2-Chlor-4-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Molekylvægt: 158.58 g/mol
Kogepunkt: 242
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00070773
CAS-nummer: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d85cefb00701fd9ccf27675a5edf86fc67d06b&vid=71d85cefb00701fd9ccf27675a5edf86fc67d06b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency