4-Brom-2-iodanilin 97,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B3164-1G B3164-5G
TCIAB3164-1GEA 238 DKK
TCIAB3164-1G TCIAB3164-5G
4-Brom-2-iodanilin 97,0 GC, T
4-Brom-2-iodanilin
Formel: C₆H₅BrIN
Molekylvægt: 297.92 g/mol
MDL Number: MFCD02093764
CAS-nummer: 66416-72-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78cf5f3186260da00c85c735e6ff80dc11302d96&vid=78cf5f3186260da00c85c735e6ff80dc11302d96&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point gt. 68.0 to 72.0 deg-C