4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B3786-25G B3786-5G
TCIAB3786-25GEA 739 DKK
TCIAB3786-25G TCIAB3786-5G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin ≥98.0% (by GC)
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Kogepunkt: 115°C
MDL Number: MFCD00179338
CAS-nummer: 175278-09-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c90516275c07be70e87f775b74dc9680da67497&vid=3c90516275c07be70e87f775b74dc9680da67497&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %