MES ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
M0606-25G M0606-250G
TCIAM0606-25GEA 165 DKK
TCIAM0606-25G TCIAM0606-250G
MES ≥99.0% (by titrimetric analysis)
MES
Formel: C₆H₁₃NO₄S
Molekylvægt: 195.24 g/mol
Smeltepunkt: 316°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006181
CAS-nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2814d50ce8dbab16b641b2ac981f96ec142c9da0&vid=2814d50ce8dbab16b641b2ac981f96ec142c9da0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency