1,1,3,3-Tetraethoxypropan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal)
T0093-25ML T0093-500ML T0093-100ML
TCIAT0093-25MLEA 214 DKK
TCIAT0093-25ML TCIAT0093-500ML TCIAT0093-100ML
1,1,3,3-Tetraethoxypropan ≥95.0% (by GC)
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Formel: C₁₁H₂₄O₄
Molekylvægt: 220.31 g/mol
Kogepunkt: 220°C
Smeltepunkt: -90
Flammepunkt: 42°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009240
CAS-nummer: 122-31-6
EINECS: 204-533-1
UN nummer: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b349b80f7915e1ad576575426c191e2d7e3c7cb&vid=0b349b80f7915e1ad576575426c191e2d7e3c7cb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %