2,2-Diethoxypropan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetone diethyl Acetal
D0459-10ML D0459-250ML
TCIAD0459-10MLEA 296 DKK
TCIAD0459-10ML TCIAD0459-250ML
2,2-Diethoxypropan ≥95.0% (by GC)
2,2-Diethoxypropane
Formel: C₇H₁₆O₂
Kogepunkt: 113°C
Massefylde: 0,826 g/cm³ (18 °C)
Flammepunkt: 7°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009224
CAS-nummer: 126-84-1
EINECS: 204-808-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9498d7631abd687f783186232282804d6f03b5af&vid=9498d7631abd687f783186232282804d6f03b5af&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %