Dimethylacetal ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetaldehyddimethylacetal, 1,1-Dimethoxyethan
D0633-25ML D0633-500ML
TCIAD0633-25MLEA 296 DKK
TCIAD0633-25ML TCIAD0633-500ML
Dimethylacetal ≥98.0% (by GC)
Dimethylacetal
Formel: C₄H₁₀O₂
Molekylvægt: 90.12 g/mol
Kogepunkt: 65°C
Smeltepunkt: –113°C
Flammepunkt: 1°C
MDL Number: MFCD00008493
CAS-nummer: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN nummer: 2377
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dadeb4178514c7fdde10ec72d9d984328d2214d&vid=4dadeb4178514c7fdde10ec72d9d984328d2214d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %