2-Methoxyethylacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0113-25ML M0113-500ML
TCIAM0113-25MLEA 132 DKK
TCIAM0113-25ML TCIAM0113-500ML
2-Methoxyethylacetat ≥98.0% (by GC)
2-Methoxyethylacetat
Formel: C₅H₁₀O₃
Kogepunkt: 143°C
Smeltepunkt: –65 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00008719
CAS-nummer: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
UN nummer: 1189
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06039
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a79da10fc207e1d48addb5bcd2faa1e327d3cf8e&vid=a79da10fc207e1d48addb5bcd2faa1e327d3cf8e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %