Hexylbutyrat 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Butyric acid hexyl ester
B1891-25ML
B1891-500ML
TCIAB1891-25MLEA
132
DKK
TCIAB1891-25ML
TCIAB1891-500ML
Hexylbutyrat 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Hexylbutyrat
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Molekylvægt: 172.27 g/mol Kogepunkt: 205°C Flammepunkt: 81°C |
MDL Number:
MFCD00048884 CAS-nummer: 2639-63-6 EINECS: 220-136-6 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |