Isobutylbutyrat 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Butyric acid Isobutyl ester, 2-Methyl-1-propylbutyrate
B0761-25ML
B0761-500ML
TCIAB0761-25MLEA
132
DKK
TCIAB0761-25ML
TCIAB0761-500ML
Isobutylbutyrat 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Isobutylbutyrat
Formel:
C₈H₁₆O₂ Molekylvægt: 144.21 g/mol Kogepunkt: 157°C Flammepunkt: 49°C |
MDL Number:
MFCD00027134 CAS-nummer: 539-90-2 EINECS: 208-729-8 UN nummer: 3272 ADR: 3 III Merck Index: 14,05136 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |