(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(S)-(-)-α-Phenethyl isocyanate, (S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate, (S)-1-phenylethylisocyanate, (S)-(-)-1-Phenethyl isocyanate
I0335-1G
I0335-5G
TCIAI0335-1GEA
279
DKK
TCIAI0335-1G
TCIAI0335-5G
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanat ≥98.0% (by GC)
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanat
Formel:
C₉H₉NO Molekylvægt: 147.18 g/mol Kogepunkt: 98°C Flammepunkt: 65°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002036 CAS-nummer: 14649-03-7 EINECS: 238-698-6 UN nummer: 2206 ADR: 6.1 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |