(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(R)-(+)-α-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethylisocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
I0334-1G
I0334-25G
I0334-5G
TCIAI0334-1GEA
247
DKK
TCIAI0334-1G
TCIAI0334-25G
TCIAI0334-5G
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanat ≥98.0% (by GC)
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanat
Formel:
C₉H₉NO Kogepunkt: 74 - 76 °C (7 hPa) Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 65°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00063015 CAS-nummer: 33375-06-3 EINECS: 251-485-2 UN nummer: 2206 ADR: 6.1,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |