2-Chlor-5-methylthiophen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C2324-25G C2324-5G
TCIAC2324-25GEA 1710 DKK
TCIAC2324-25G TCIAC2324-5G
2-Chlor-5-methylthiophen ≥96.0% (by GC)
2-Chloro-5-methylthiophene
Formel: C₅H₅ClS
Kogepunkt: 155°C
MDL Number: MFCD01632145
CAS-nummer: 17249-82-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3a5d0f5117c70ca0df44550409afd309f78c158&vid=e3a5d0f5117c70ca0df44550409afd309f78c158&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %