2-Chlor-3-methylthiophen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C1801-25G C1801-5G
TCIAC1801-25GEA 1020 DKK
TCIAC1801-25G TCIAC1801-5G
2-Chlor-3-methylthiophen ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-methylthiophene
Formel: C₅H₅ClS
Kogepunkt: 54°C
Massefylde: 1,2281 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00130083
CAS-nummer: 14345-97-2
EINECS: 238-296-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca57f56b35c13cb84006c0feaadda7e969e7e97a&vid=ca57f56b35c13cb84006c0feaadda7e969e7e97a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %