4-Brom-2-methylthiophen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B3385-25G B3385-5G
TCIAB3385-25GEA 1520 DKK
TCIAB3385-25G TCIAB3385-5G
4-Brom-2-methylthiophen ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Kogepunkt: 62°C
Flammepunkt: 68°C
MDL Number: MFCD04116367
CAS-nummer: 29421-92-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd678eb7e1efb123c30587aaa41a206d97779f9c&vid=bd678eb7e1efb123c30587aaa41a206d97779f9c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %