2-Brom-3-methylthiophen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B1025-25G B1025-5G
TCIAB1025-25GEA 1110 DKK
TCIAB1025-25G TCIAB1025-5G
2-Brom-3-methylthiophen ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Kogepunkt: 176°C
Massefylde: 1,5844 g/cm³ (17.5 °C)
Flammepunkt: 68°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00059741
CAS-nummer: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN nummer: 3532
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=166b409598ce225c089b91e92632b3254da84957&vid=166b409598ce225c089b91e92632b3254da84957&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %