3-Methoxythiophen ≥98.0% (by GC)

Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

M1093-1G M1093-5G M1093-25G
TCIAM1093-1GEA 132 DKK
TCIAM1093-1G TCIAM1093-5G TCIAM1093-25G
3-Methoxythiophen ≥98.0% (by GC)
3-Methoxythiophene
Formel: C₅H₆OS
Molekylvægt: 114.17 g/mol
Kogepunkt: 82°C
Smeltepunkt: -7
Flammepunkt: 49°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00043894
CAS-nummer: 17573-92-1
EINECS: 479-350-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45362873e44932249379554ffec1bd537154bce&vid=e45362873e44932249379554ffec1bd537154bce&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR