Hexamethyldisiloxan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H0091-25ML H0091-500ML H0091-100ML
TCIAH0091-25MLEA 132 DKK
TCIAH0091-25ML TCIAH0091-500ML TCIAH0091-100ML
Hexamethyldisiloxan ≥98.0% (by GC)
Hexamethyldisiloxan
Formel: C₆H₁₈OSi₂
Kogepunkt: 100°C
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 0,764 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: -2°C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008265
CAS-nummer: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
REACH: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed543d0ab0f5b3cb3a35f470960e65a7f4aaf543&vid=ed543d0ab0f5b3cb3a35f470960e65a7f4aaf543&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %