1-Phenylpyrrol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P1122-10G P1122-25G P1122-5G
TCIAP1122-10GEA 788 DKK
TCIAP1122-10G TCIAP1122-25G TCIAP1122-5G
1-Phenylpyrrol ≥98.0% (by GC)
1-Phenylpyrrole
Formel: C₁₀H₉N
Kogepunkt: 131°C
Smeltepunkt: 63…64 °C
MDL Number: MFCD00005343
CAS-nummer: 635-90-5
EINECS: 211-242-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09eb4b2a696acd6326c670a2fd56e31046d7a73d&vid=09eb4b2a696acd6326c670a2fd56e31046d7a73d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C