1-Methylpyrrol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
M0414-25ML M0414-500ML
TCIAM0414-25MLEA 394 DKK
TCIAM0414-25ML TCIAM0414-500ML
1-Methylpyrrol ≥99.0% (by GC)
1-Methylpyrrole
Formel: C₅H₇N
Molekylvægt: 81.12 g/mol
Kogepunkt: 113°C
Smeltepunkt: -57
Flammepunkt: 16°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005345
CAS-nummer: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4208e9ca1077cf454a6bbcef5eddf5d6daa3ddb9&vid=4208e9ca1077cf454a6bbcef5eddf5d6daa3ddb9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %