Pyrrol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1H-Pyrrole
P0574-25ML P0574-500ML P0574-100ML
TCIAP0574-25MLEA 140 DKK
TCIAP0574-25ML TCIAP0574-500ML TCIAP0574-100ML
Pyrrol ≥99.0% (by GC)
Pyrrole
Formel: C₄H₅N
Kogepunkt: 130°C
Smeltepunkt: -23°C
Massefylde: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 39°C
MDL Number: MFCD00005216
CAS-nummer: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN nummer: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,08014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7b298b28560533d1ffd65adb1866e19585e2b3c&vid=a7b298b28560533d1ffd65adb1866e19585e2b3c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.200 (400nm)
Absorbance2 max. 0.020 (600nm)