Perylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P0078-25G P0078-5G
TCIAP0078-25GEA 2380 DKK
TCIAP0078-25G TCIAP0078-5G
Perylen ≥98.0% (by GC)
Perylene
Formel: C₂₀H₁₂
Kogepunkt: 443 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 273…278 °C
Massefylde: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004142
CAS-nummer: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 14,07184
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %