Acenaphthen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2-Dihydroacenaphthylene
A0003-25G A0003-500G A0003-100G
TCIAA0003-25GEA 263 DKK
TCIAA0003-25G TCIAA0003-500G TCIAA0003-100G
Acenaphthen ≥99.0% (by GC)
Acenaphthen
Formel: C₁₂H₁₀
Kogepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 90…93 °C
Massefylde: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: (open cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003807
CAS-nummer: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00028
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c26dc279c8f05c7145431db6e81bd1d215140907&vid=c26dc279c8f05c7145431db6e81bd1d215140907&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency