Trioctylphosphin ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
T0503-25ML
T0503-500ML
T0503-100ML
TCIAT0503-25MLEA
255
DKK
TCIAT0503-25ML
TCIAT0503-500ML
TCIAT0503-100ML
Trioctylphosphin ≥85.0% (by GC)
Trioctylphosphine
Formel:
C₂₄H₅₁P Kogepunkt: 234°C Smeltepunkt: 48 °C Massefylde: 0,831 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 147°C |
MDL Number:
MFCD00015298 CAS-nummer: 4731-53-7 EINECS: 225-234-2 UN nummer: 1760 ADR: 8,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |