Octamethylcyclotetrasiloxan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
O0142-25ML O0142-500ML O0142-100ML
TCIAO0142-25MLEA 132 DKK
TCIAO0142-25ML TCIAO0142-500ML TCIAO0142-100ML
Octamethylcyclotetrasiloxan ≥98.0% (by GC)
Octamethylcyclotetrasiloxane
Formel: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Kogepunkt: 175°C
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 54°C
MDL Number: MFCD00003269
CAS-nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN nummer: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06747
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5206ea92354a8c08e2c241af4c523d34cac4f08e&vid=5206ea92354a8c08e2c241af4c523d34cac4f08e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %