2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisilazane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H0909-25ML H0909-5ML
TCIAH0909-25MLEA 772 DKK
TCIAH0909-25ML TCIAH0909-5ML
2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisilazane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisilazane
Formel: C₆H₂₁N₃Si₃
Kogepunkt: 188°C
Massefylde: 0,9196 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 61°C
MDL Number: MFCD00039698
CAS-nummer: 1009-93-4
EINECS: 213-773-6
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=314c55f5600f2932ec3d4d47387fc68698ebe3d6&vid=314c55f5600f2932ec3d4d47387fc68698ebe3d6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %